Key Documents
807966
2-Methyl-1-propan-d9-ol
98 atom % D, 98% (CP)
Synonim(y):
Isobutan-d9-ol, Isobutyl-d9 alcohol
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
98% (CP)
Postać
liquid
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
OC([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D
Klucz InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-CBZKUFJVSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C