Przejdź do
M6126
DL-threo-β-Methylaspartic acid
≥98% (TLC)
Synonim(y):
2-Amino-3-methylsuccinic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
551,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H9NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
551,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DL-threo-β-Methylaspartic acid,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white
SMILES string
CC(C(N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-2(4(7)8)3(6)5(9)10/h2-3H,6H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)
InChI key
LXRUAYBIUSUULX-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DL-threo-β-Methylaspartic acid is an amino acid derivative.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
287288S4375286338
description
-
description
≥98%
description
≥98% (TLC)
description
98%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98%
assay
≥98% (TLC)
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white
color
-
color
white
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)