Kluczowe dokumenty
806714
Sigma-Aldrich
Silver
Nanowires, diam. × L 20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm), 5 mg/mL (in IPA)
Synonim(y):
Ytterbia
Wybierz wielkość
25 ML
1910,00 zł
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
1910,00 zł
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
12141740
NACRES:
NA.23
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
Flash point 53.6 °F
Poziom jakości
Formularz
suspension
stężenie
5 mg/mL (in IPA)
śr. × dł.
20 nm (±2 nm) × 12 μm (±2 μm)
kolor
gray
gęstość
0.7945 g/mL
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Dzięki unikalnym właściwościom fizycznym i chemicznym nanodruty srebra znajdują szeroki zakres zastosowań, od katalizy po fotowoltaikę, ekrany dotykowe, biosensorykę itp.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
53.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
12.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 3
1 of 3