Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
11101802
eCl@ss:
26010602
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
dispersion
concentration
5 mg/mL
diam. × L
60 nm ± 5 nm × 40 μm ± 5 μm
storage temp.
2-8°C
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
14 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
64-17-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?