Przejdź do
807591
Silver
Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in water)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1590,00 zł
1192,50 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12141740
1192,50 zł
Cena katalogowa1590,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Flash point >230 °F
Quality Segment
form
suspension
concentration
5 mg/mL (in water)
diam. × L
60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
color
gray
density
1.0035 g/mL
storage temp.
2-8°C
Application
Owing to unique physical and chemical properties the nanowires of silver find wide range of applications extending from catalysis to photovoltaics, touch screen display, biosensing etc.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
807702807826807168
description
Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in water)
description
Nanowires, diam. × L 60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in IPA)
description
Nanowires, diam. × L 70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in water)
description
Nanowires, diam. × L 35 nm (±5 nm) × 25 μm (±5 μm), 5 mg/mL (in ETH)
diam. × L
60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
diam. × L
60 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
diam. × L
70 nm (±10 nm) × 40 μm (±5 μm)
diam. × L
35 nm (±5 nm) × 25 μm (±5 μm)
form
suspension
form
suspension
form
suspension
form
suspension
density
1.0035 g/mL
density
0.7896 g/mL
density
1.0013 g/mL
density
0.7935 g/mL
concentration
5 mg/mL (in water)
concentration
5 mg/mL (in IPA)
concentration
5 mg/mL (in water)
concentration
5 mg/mL (in ETH)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silver
Piktogramy
Environment
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)