Merck
806420
Sigma-Aldrich
3,5-Bis(trifluoromethyl)anilino(oxo)acetic acid
Synonim(y):
kwas [(3,5-bis(trifluorometylo)fenylo)amino](oksy)octowy, kwas [(3,5-bis(trifluorometylo)fenylo)karbamoilo]mrówkowy
Wybierz wielkość
1 G
577,00 zł
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
577,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H5F6NO3
Masa cząsteczkowa:
301.14
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
577,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Poziom jakości
Formularz
powder
ciąg SMILES
O=C(C(O)=O)NC1=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C1
InChI
1S/C10H5F6NO3/c11-9(12,13)4-1-5(10(14,15)16)3-6(2-4)17-7(18)8(19)20/h1-3H,(H,17,18)(H,19,20)
Klucz InChI
ZVYMTPNGDSQVIS-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
KitAlysis™ Cu C-N (Buchwald-Hartwig) cross-coupling high-throughput screening kit. Detailed Set-Up User Guide and a downloadable excel file for calculations.