Merck
927147
Sigma-Aldrich
BFMO
≥95%
Synonim(y):
N1,N2-bis(furan-2-ylometylo)oksalamid
Wybierz wielkość
250 MG
316,00 zł
1 G
801,00 zł
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
316,00 zł
1 G
801,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H12N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
248.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
NACRES:
NA.21
316,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥95%
Formularz
powder
ciąg SMILES
O=C(C(NCC1=CC=CO1)=O)NCC2=CC=CO2
InChI
1S/C12H12N2O4/c15-11(13-7-9-3-1-5-17-9)12(16)14-8-10-4-2-6-18-10/h1-6H,7-8H2,(H,13,15)(H,14,16)
Klucz InChI
XRURWFXKCKASSN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
BFMO jest ligandem do katalizowanego miedzią sprzęgania halogenków arylowych i heterocykli azotowych.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Copper(I) Oxide/N,N′-Bis[(2-furyl)methyl]oxalamide-Catalyzed Coupling of (Hetero)aryl Halides and Nitrogen Heterocycles at Low Catalytic Loading.
Pawar G G, et al.
Advanced Synthesis & Catalysis, 359(10), 1631-1636 (2017)