Kluczowe dokumenty
806358
Sigma-Aldrich
Poly(D,L-lactide-co-glycolide) acid terminated
lactide:glycolide 75:25, Mw 6,000-10,000
Synonim(y):
PLGA
Wybierz wielkość
5 G
1950,00 zł
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
1950,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
(C3H4O2)x(C2H2O2)y
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
1950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Formularz
pellets
masa cząsteczkowa
Mw 6,000-10,000
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O2C(C(=O)OC(C2=O)C)C.O1CC(=O)OCC1=O
InChI
1S/C6H8O4.C4H4O4/c1-3-5(7)10-4(2)6(8)9-3;5-3-1-7-4(6)2-8-3/h3-4H,1-2H3;1-2H2
Klucz InChI
LCSKNASZPVZHEG-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)