Kluczowe dokumenty
805807
FK 269 Co(III) TFSI salt
Synonim(y):
Greatcell Solar®, bis(2,6-di(1H-pyrazol-1-yl)pyridine)cobalt(III) tri[bis(trifluoromethane)sulfonimide]
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Formularz
powder
mp
169.5 °C
ciąg SMILES
O=S([N-]S(=O)(C(F)(F)F)=O)(C(F)(F)F)=O.C1(N2N=CC=C2)=CC=CC(N3C=CC=N3)=N1.N4(C5=NC(N6N=CC=C6)=CC=C5)N=CC=C4.[Co+3]
InChI
1S/2C11H9N5.C2F6NO4S2.Co/c2*1-4-10(15-8-2-6-12-15)14-11(5-1)16-9-3-7-13-16;3-1(4,5)14(10,11)9-15(12,13)2(6,7)8;/h2*1-9H;;/q;;-1;+3
Klucz InChI
ZURJMCGADUHLSF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
FK269 cobalt complexes offer guaranteed performance, high reproducibility, consistent results, and are of highest purity. In comparison to triiodide-based redox electrolytes, cobalt complexes in general increase photovoltages and, particularly at lower light levels (e.g. for indoor applications), significantly increase device power output.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.
For several decades, the need for an environmentally sustainable and commercially viable source of energy has driven extensive research aimed at achieving high efficiency power generation systems that can be manufactured at low cost.