Merck
80540
Sigma-Aldrich
Pinacryptol yellow
for photographic purposes
Synonim(y):
6-Ethoxy-1-methyl-2-(3-nitro-β-styryl)quinolinium methyl sulfate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H22N2O7S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
446.47
Beilstein:
3881592
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
powder
mp
260-262 °C (lit.)
ciąg SMILES
COS([O-])(=O)=O.CCOc1ccc2[n+](C)c(\C=C\c3cccc(c3)[N+]([O-])=O)ccc2c1
InChI
1S/C20H19N2O3.CH4O4S/c1-3-25-19-11-12-20-16(14-19)8-10-17(21(20)2)9-7-15-5-4-6-18(13-15)22(23)24;1-5-6(2,3)4/h4-14H,3H2,1-2H3;1H3,(H,2,3,4)/q+1;/p-1/b9-7+;
Klucz InChI
ZXQHSPWBYMLHLB-BXTVWIJMSA-M
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Fumika Mi-ichi et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 112(22), E2884-E2890 (2015-05-20)
Hydrogenosomes and mitosomes are mitochondrion-related organelles (MROs) that have highly reduced and divergent functions in anaerobic/microaerophilic eukaryotes. Entamoeba histolytica, a microaerophilic, parasitic amoebozoan species, which causes intestinal and extraintestinal amoebiasis in humans, possesses mitosomes, the existence and biological functions of