Kluczowe dokumenty
805238
FK 102 Co(II) PF6 salt
Synonim(y):
10439, Greatcell Solar®, tris(2-(1H-pirazol-1-ylo)pirydyno)kobalt(II) di[heksafluorofosforan]
Wybierz wielkość
366,00 zł
Cena katalogowa732,00 złZaoszczędź 50%Wybierz wielkość
About This Item
366,00 zł
Cena katalogowa732,00 złZaoszczędź 50%Polecane produkty
Próba
98%
Poziom jakości
Formularz
powder
mp
362 °C
ciąg SMILES
F[P-](F)(F)(F)(F)F.F[P-](F)(F)(F)(F)F.N1(C2=NC=CC=C2)N=CC=C1.C3(N4C=CC=N4)=CC=CC=N3.C5(N6C=CC=N6)=CC=CC=N5.[Co+2]
InChI
1S/3C8H7N3.Co.2F6P/c3*1-2-5-9-8(4-1)11-7-3-6-10-11;;2*1-7(2,3,4,5)6/h3*1-7H;;;/q;;;+2;2*-1
Klucz InChI
MLELXRWOHQBFBO-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Kompleksy kobaltu FK102 oferują gwarantowaną wydajność, wysoką powtarzalność, spójne wyniki i najwyższą czystość. W porównaniu do trójjodkowych elektrolitów redoks, kompleksy kobaltu generalnie zwiększają fotowoltaikę, a zwłaszcza przy niższych poziomach oświetlenia (np. w zastosowaniach wewnętrznych), znacznie zwiększają moc wyjściową urządzenia.
Zalecane zastosowanie:
W elektrolitach ciekłych: zazwyczaj 0,15-0,2M Co(II) i ok. 0,05M Co(II)
W półprzewodnikowych ogniwach fotowoltaicznych: do 10% wagowych dodanych do systemu materiału transportującego dziury.
Informacje prawne
Greatcell Solar jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Greatcell SolarMaterials Pty Ltd.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
Dye-sensitized solar cells (DSCs) are 3rd generation solar cells combining the promise of high efficiency with low production costs.
Next generation solar cells have the potential to achieve conversion efficiencies beyond the Shockley-Queisser (S-Q) limit while also significantly lowering production costs.
Dr. Perini and Professor Correa-Baena discuss the latest research and effort to obtain higher performance and stability of perovskite materials.
Dr Perini i profesor Correa-Baena omawiają najnowsze badania i wysiłki zmierzające do uzyskania wyższej wydajności i stabilności materiałów perowskitowych.