Kluczowe dokumenty
804916
trans-2-(4-Bromophenyl)vinylboronic acid MIDA ester
Synonim(y):
MIDA084
About This Item
Polecane produkty
Formularz
powder
Poziom jakości
mp
218-223 °C
ciąg SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C13H13BBrNO4/c1-16-8-12(17)19-14(20-13(18)9-16)7-6-10-2-4-11(15)5-3-10/h2-7H,8-9H2,1H3/b7-6+
Klucz InChI
DGIULDYIMUHJCF-VOTSOKGWSA-N
Powiązane kategorie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)