Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H14BNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
211.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
187-191 °C
SMILES string
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)C2CCC2
InChI
1S/C9H14BNO4/c1-11-5-8(12)14-10(7-3-2-4-7)15-9(13)6-11/h7H,2-6H2,1H3
InChI key
FRGMPYGRMJGPAV-UHFFFAOYSA-N
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?