Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OC6H4COCH=CHCO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥97%
form
solid
mp
132-136 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ketone
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H10O4/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)/b7-6+
InChI key
WORYXBDHTBWLLL-VOTSOKGWSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?