Kluczowe dokumenty
803871
Mattson Boronate Urea Pinacol Ester
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
230.39 °C
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(O1)(C)C(C)(C)OB1C2=CC=CC=C2NC(NC3=CC(C(F)(F)F)=CC(C(F)(F)F)=C3)=O
InChI
1S/C21H21BF6N2O3/c1-18(2)19(3,4)33-22(32-18)15-7-5-6-8-16(15)30-17(31)29-14-10-12(20(23,24)25)9-13(11-14)21(26,27)28/h5-11H,1-4H3,(H2,29,30,31)
Klucz InChI
OJFYKTGJRXTBRH-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Powiązane treści
Boronate ureas benefit from internal Lewis acid coordination of the urea cabonyl oxygen and the strategically placed boron. As a result of this structural feature, boronate ureas can be rendered more acidic than conventional urea hydrogen bond donor catalysts.