Merck
803111
Sigma-Aldrich
25-Hydroxyvitamin D3-26,26,26,27,27,27-d6 sulfate sodium salt solution
100 μg/mL in ethanol, 98 atom % D, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27D6H37O5SNa
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
508.72
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Poziom jakości
Próba
97% (CP)
Formularz
solution
stężenie
100 μg/mL in ethanol
metody
mass spectrometry (MS): suitable
kolor
colorless
Zastosowanie
detection
przesunięcie masy
M+6
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
C[C@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C1CCC([C@]1(C)CCC/2)C2=C\C=C(C[C@@H](OS(=O)([O-])=O)CC3)/C3=C.[Na+]
InChI
1S/C27H44O5S.Na/c1-19-10-13-23(32-33(29,30)31)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)28;/h11-12,20,23-25,28H,1,6-10,13-18H2,2-5H3,(H,29,30,31);/q;+1/p-1/b21-11+,22-12-;/t20-,23+,24?,25?,27-;/m1./s1/i3D3,4D3;
Klucz InChI
UVFUTTRHHIQISA-DZAJWRDGSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
25-hydroksywitamina D3( kalcyfediol) jest prohormonem wytwarzanym poprzez hydroksylację witaminy D3 (cholekalcyferolu) w wątrobie. Jest prekursorem do syntezy kalcytriolu {1,25-dihydroksywitaminy D3 lub [1,25(OH)2D3]}. Jest stosowana jako biomarker do określania stanu witaminy D w organizmie.[1][2]
25-hydroksywitamina D3-26,26,26,27,27,27-d6 sól sodowa siarczanu jest deuterowaną witaminą D3, w której protony metylowe węgli C-26, C-27 są zastąpione deuterem.
Zastosowanie
Sól sodowa siarczanu 25-hydroksywitaminy D3-26,26,26,27,27,27-d6 może być stosowana jako stabilny izotopowy wzorzec wewnętrzny do interpretacji danych w określonych próbkach biologicznych za pomocą spektrometrii mas.
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
57.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
14.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quantification of circulating 25-hydroxyvitamin D by liquid chromatography-tandem mass spectrometry
Vogeser M
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 121(3-5), 565-573 (2010)
25-Hydroxyvitamin D3, the prohormone of 1, 25-dihydroxyvitamin D3, inhibits the proliferation of primary prostatic epithelial cells
Barreto, AM et al.
Cancer Epidemiology, Biomarkers & Prevention, 9(3), 265-270 (2000)