Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3350,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3350,00 zł
isotopic purity
97 atom % D
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
solution
concentration
100 μg/mL in ethanol
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
color
colorless
application(s)
detection
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]/C([2H])=C1CC[C@H](O)CC\1=C([2H])\C=C2/CCC[C@]3(C)[C@H](CC[C@@H]23)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)(C)O
InChI
1S/C28H44O2/c1-19-10-14-24(29)18-23(19)13-12-22-8-7-17-28(6)25(15-16-26(22)28)20(2)9-11-21(3)27(4,5)30/h9,11-13,20-21,24-26,29-30H,1,7-8,10,14-18H2,2-6H3/b11-9+,22-12+,23-13-/t20-,21+,24+,25-,26+,28-/m1/s1/i1D2,13D
InChI key
KJKIIUAXZGLUND-AJMWPXNJSA-N
General description
25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) is a deuterated vitamin D2 wherein C-6 and C-19 protons are replaced by deuterium.
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 100 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP) | description 5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP) | description 50 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP) | description 5 μg/mL in ethanol, 97 atom % D, 98% (CP) |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 | mass shift M+3 |
| assay 98% (CP) | assay 98% (CP) | assay 98% (CP) | assay 98% (CP) |
| isotopic purity 97 atom % D | isotopic purity 97 atom % D | isotopic purity 97 atom % D | isotopic purity 97 atom % D |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solution | form solution | form solution | form liquid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 25-Hydroxyvitamin D2 (6,19,19-d3) solution
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
57.2 °F
flash_point_c
14 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?