Merck
802743
Sigma-Aldrich
Aquivion® E98-09S
membrane sheet, contains CF3 polymer chain ends as stabilizer, PFSA eq. wt. 980 g/mole SO3H, L × W × thickness 31 cm × 31 cm × 90 μm
Synonim(y):
Kopolimer tetrafluoroetylenu i perfluoro(kwasu 3-oksa-4-pentenosulfonowego), kwas etanosulfonowy
About This Item
Wzór liniowy:
[CF2CF(OCF2CF2SO3H)]m[CF2CF2]n
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NA.23
Formularz
membrane sheet
zawiera
CF3 polymer chain ends as stabilizer
dł. × szer. × grubość
31 cm × 31 cm × 90 μm
Opis ogólny
8959 Membrany jonomerowe PFSA to wytłaczane w stanie stopionym folie na bazie kopolimeru tetrafluoroetylenu o krótkim łańcuchu bocznym (SSC) i eteru winylowego sulfonylofluorku (SFVE) F2C=CF-O-(CF2)2-SO2Fprodukowanego przemysłowo przez Solvay Specialty Polymers. Po hydrolizie filmu grupy funkcyjne perfluoropolimeru działają w postaci kwasu sulfonowego SO3H.
Zastosowanie
Membrany 8959 PFSA są wykorzystywane do zastosowań elektrochemicznych, takich jak między innymi ogniwa paliwowe z elektrolitem polimerowym, systemy elektrodejonizacji, generatory ozonu, elektrolizery wody, separatory i sprężarki wodoru, akumulatory przepływowe redox, a także systemy perwaporacji lub nawilżania gazu.
Informacje prawne
Aquivion is a registered trademark of Syensqo Group
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Advances in electrochemical water conversion and understanding PEMFC degradation drive progress in hydrogen technologies.