Merck
520780
Sigma-Aldrich
Platinum black
greener alternative
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Platinum element
Wybierz wielkość
1 G
1340,00 zł
5 G
5300,00 zł
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1340,00 zł
5 G
5300,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
Formularz
powder
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: platinum
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
powierzchnia
25-34 m2/g
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Platinum black (fuel cell grade) can be electroplated on implantable microelectrode arrays (MEAs) to improve the impedence of the device.[1] It can be used as a microelectrode for the formation of a microfluidic electrochemical sensor for glucose sensing applications.[2] It can also be used as a cathode material for the production of hydrogen and polymer electrolyte fuel cells.[3][4]
Inne uwagi
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Progress in non-precious metal oxide-based cathode for polymer electrolyte fuel cells
Ishihara A, et al.
Electrochimica Acta, 55(27), 8005-8012 (2010)
Improving impedance of implantable microwire multi-electrode arrays by ultrasonic electroplating of durable platinum black
Arcot Desai S, et al.
Frontiers in Neuroengineering, 3, 5-5 (2010)
A droplet-based microfluidic electrochemical sensor using platinum-black microelectrode and its application in high sensitive glucose sensing
Gu S, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 55, 106-112 (2014)
Revealing the semiconductor-catalyst interface in buried platinum black silicon photocathodes
Aguiar JA, et al.
Journal of Material Chemistry A, 4(21), 8123-8129 (2016)
Wei Sun et al.
Materials science & engineering. C, Materials for biological applications, 33(4), 1907-1913 (2013-03-19)
In this paper a platinum (Pt) nanoparticle decorated graphene (GR) nanosheet was synthesized and used for the investigation on direct electrochemistry of myoglobin (Mb). By integrating GR-Pt nanocomposite with Mb on the surface of carbon ionic liquid electrode (CILE), a
Produkty
Proton exchange membrane (PEM) fuel cells operate at relatively low temperatures and are composed of two electrodes and a conductive elecrolyte.
Ogniwa paliwowe z membraną protonowymienną (PEM) działają w stosunkowo niskich temperaturach i składają się z dwóch elektrod oraz przewodzącego elektrolitu.