Merck
802492
Sigma-Aldrich
Glycerol carbonate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥95% (CP)
Synonim(y):
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one-2-13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC3H6O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
119.08
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥95% (CP)
Formularz
liquid
metody
mass spectrometry (MS): suitable
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
OCC(O1)CO[13C]1=O
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)