Przejdź do
485853
L-Alanine-2-13C,15N
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH313CH(15NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
91.08
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
Mass shift:
M+2
Form:
solid
Quality Segment
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N
form
solid
optical activity
[α]25/D +14.5°, c = 2 in 1 M HCl
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
314.5 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+2
SMILES string
C[13C@@H]([15NH2])C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)/t2-/m1/s1/i2+1,4+1
InChI key
QNAYBMKLOCPYGJ-GMWHYDPQSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)