Merck
802263
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 8-hydroxy-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-2-carboxylate 5,5-dioxide
≥95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H19NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
277.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
Formularz
powder
grupa funkcyjna
hydroxyl
sulfone
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(CCS1(=O)=O)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H19NO5S/c1-10(2,3)17-9(14)12-6-11(7-12)8(13)4-5-18(11,15)16/h8,13H,4-7H2,1-3H3
Klucz InChI
OJYOLQAIQYHQOC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Spirocykliczny blok budulcowy został po raz pierwszy zsyntetyzowany przez Carreirę i współpracowników, co zapewnia nowy obszar przestrzeni chemicznej z prostymi funkcjonalnymi uchwytami do dalszej dywersyfikacji.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Powiązane treści
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.