Przejdź do
8.51062
Dmab-OH
Novabiochem®
Synonim(y):
Dmab-OH, 4-{N-[1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene)-3-methylbutyl]-amino} benzyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
305,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1220,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5860,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H27NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
329.43
UNSPSC Code:
12352115
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
Form:
powder
305,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
form
powder
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
N(c2ccc(cc2)CO)C(=C1C(=O)CC(CC1=O)(C)C)CC(C)C
InChI
1S/C20H27NO3/c1-13(2)9-16(21-15-7-5-14(12-22)6-8-15)19-17(23)10-20(3,4)11-18(19)24/h5-8,13,21-22H,9-12H2,1-4H3
InChI key
GARPDGDSXTZYQQ-UHFFFAOYSA-N
General description
Odczynnik do wprowadzania grupy ochronnej kwasu karboksylowego Dmab. Estry Dmab są stabilne wobec TFA i piperydyny, ale są rozszczepiane w łagodnych warunkach przez traktowanie 2% hydrazyną w DMF.
Powiązane protokoły i artykuły techniczne
Przewodnik po wyborze ortogonalnie chronionych bloków budulcowych dla Fmoc SPPS
Analysis Note
Color (visual): white to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(0009)): ≥ 98 %
Purity (TLC(157A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Zastępuje: 01-63-0048
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.520848.520798.54000
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
assay
≥95.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
assay
≥90.0% (acidimetric), ≥96.0% (HPLC), ≥97% (TLC)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
2-8°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
manufacturer/tradename
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
851062002504027269083205
851062000504027269083199
851062000104027269083182