Merck
797421
Sigma-Aldrich
2-Boc-8-amino-5-oxa-2-azaspiro[3.4]octane
95%
Wybierz wielkość
100 MG
1050,00 zł
1050,00 zł
Cena katalogowa1500,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1050,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H20N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
228.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
1050,00 zł
Cena katalogowa1500,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
viscous liquid
grupa funkcyjna
ether
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC(CCO1)C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2
InChI
1S/C11H20N2O3/c1-10(2,3)16-9(14)13-6-11(7-13)8(12)4-5-15-11/h8H,4-7,12H2,1-3H3
Klucz InChI
LSACGXFQGVBFLY-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Spirocykliczny blok budulcowy został po raz pierwszy zsyntetyzowany przez Carreirę i współpracowników, co zapewnia nowy obszar przestrzeni chemicznej z prostymi funkcjonalnymi uchwytami do dalszej dywersyfikacji.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Spirocyclic modules containing four-membered rings are currently of growing interest to discovery chemists.
Powiązane treści
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.