Merck
799645
Sigma-Aldrich
2-n-Propyl-2-oxazoline
Synonim(y):
2-Propyl-2-oxazoline, 4,5-Dihydro-2-propyloxazole, NSC 122378
Wybierz wielkość
5 G
681,00 zł
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
681,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H11NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
113.16
Beilstein:
1071572
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
681,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
liquid
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCC1=NCCO1
InChI
1S/C6H11NO/c1-2-3-6-7-4-5-8-6/h2-5H2,1H3
Klucz InChI
GXCJLVVUIVSLOQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
73.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
23 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kohei Sano et al.
Journal of nuclear medicine : official publication, Society of Nuclear Medicine, 58(9), 1380-1385 (2017-04-15)
Brachytherapy is a type of radiotherapy wherein titanium capsules containing therapeutic radioisotopes are implanted within tumor tissues, enabling high-dose radioirradiation to tumor tissues around the seeds. Although marked therapeutic effects have been demonstrated, brachytherapy needs a complicated implantation technique under
Produkty
PiPrOx-based polymers exhibit diverse stimuli-responsive properties, showcased in recent developments for functional polymer systems.