Merck
799556
Sigma-Aldrich
Polycaprolactone trimethacrylate
average Mn 950
Synonim(y):
PCLTMA
About This Item
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Formularz
liquid
Poziom jakości
masa cząsteczkowa
average Mn 950
współczynnik refrakcji
n20/D 1.476
gęstość
1.120 at 25 °C
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Polikaprolakton jest biodegradowalnym polimerem wykorzystywanym w zastosowaniach biomedycznych. Trimetakrylan polikaprolaktonu został wykorzystany jako budulec biodegradowalnych usieciowanych sieci polimerowych.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
A Novel Injectable Poly(e-caprolactone)/Calcium Sulfate System for Bone Regeneration: Synthesis and Characterization.
La Gatta A
Macromolecular Bioscience, 2, 1108-1117 (2005)
Syntheses and evaluation of biodegradable multifunctional polymer networks
Chung I, et al.
Eur. Polymer J., 39(9), 1817-1822 (2003)
Produkty
W ciągu ostatnich dwóch dekad inżynieria tkankowa i medycyna regeneracyjna stały się ważnymi dziedzinami interdyscyplinarnymi, które obejmują biologię, chemię, inżynierię i medycynę.
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.