Przejdź do
802115
Polycaprolactone dimethacrylate
average Mn 800
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H10O2)nC12H18O5
NACRES:
NA.23
UNSPSC Code:
12162002
1910,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
liquid
Quality Segment
mol wt
average Mn 800
refractive index
n20/D 1.471
density
1.094 g/mL at 25 °C
storage temp.
−20°C
Application
Polycaprolactone is a biodegradable polymer commonly used in biomedical applications. A light-activated Polycaprolactone dimethacrylate gel was used for the sustained delivery of an anti-VEGF antibody.[1]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
799556914762915106
refractive index
n20/D 1.471
refractive index
n20/D 1.476
refractive index
-
refractive index
-
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
density
1.094 g/mL at 25 °C
density
1.120 at 25 °C
density
-
density
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
mol wt
average Mn 800
mol wt
average Mn 950
mol wt
average Mn 5,000
mol wt
average Mn 10,000
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Polycaprolactone dimethacrylate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)