Merck
798061
Sigma-Aldrich
(3E)-4-Phenylbut-3-enoic acid methyl ester
Synonim(y):
Methyl (3E)-4-Phenylbut-3-enoate, Methyl (E)-4-phenylbut-3-enoate, Methyl trans-styryl acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H12O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
liquid
Poziom jakości
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OC)C/C=C/C1=CC=CC=C1
InChI
1S/C11H12O2/c1-13-11(12)9-5-8-10-6-3-2-4-7-10/h2-8H,9H2,1H3/b8-5+
Klucz InChI
VOEDRUGFNJEWGQ-VMPITWQZSA-N
Zastosowanie
Building block is reported by Huw Davies and coworkers as a precursor to the 2013 EROS Best Reagent; Methyl (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate. Methyl (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate is a donor-acceptor precursor to the corresponding Ru-carbenoid that is utilized in C-H insertion and cyclopropanation reactions.
Uwaga dotycząca przygotowania
Preparatory information to make (E)-4-Phenyl-2-diazo-3-butenoate can be found by clicking the link below under other notes.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3