Kluczowe dokumenty
742732
Sigma-Aldrich
TurboBeads Silica
extent of labeling: SiO2 loading (Silica coating))
Synonim(y):
Nano particles, magnetic, with silica surface
Wybierz wielkość
2.5 G
1205,00 zł
1205,00 zł
Cena katalogowa2410,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
2.5 G
1205,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352128
NACRES:
NA.22
1205,00 zł
Cena katalogowa2410,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
linia produktu
TurboBeads
Próba
≥99%
Formularz
powder
skład
carbon content, ≤14 wt. %
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zakres etykietowania
SiO2 loading (Silica coating))
namagnesowanie
≥100 emu/g, mass saturation
powierzchnia
≥15 m2/g
średnia średnica
≤50 nm
przydatność
conforms to structure for Infrared spectrum
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Komentarz do analizy
Dowód tożsamości: tożsamość metalicznego kobaltu na podstawie XRD
stabilność w powietrzu:
przyrost masy w powietrzu w temperaturze 400°C >20% wag.
przyrost masy w powietrzu w temperaturze 100°C <3% wag.
Informacje prawne
TurboBeads is a trademark of TurboBeads LLC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quirin M Kainz et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(30), 10038-10045 (2013-06-19)
Unprecedented magnetic borohydride exchange (mBER), magnetic Wang aldehyde (mWang) and magnetic amine resins were prepared from highly magnetic polymer-coated cobalt or iron nanoparticles. Microwave irradiation was used to obtain excellent degrees of functionalization (>95 %) and loadings (up to 3.0 mmol  g(-1))
Jacinto Sá et al.
Nanoscale, 5(18), 8462-8465 (2013-07-12)
Non-magnetic Pt catalysts, supported on carbon coated magnetic Co nanoparticles, changed catalytic performance in the presence of an external magnetic field. This behavior relates to an electronic change of Pt induced by a localized magnetic field, which modifies the CO
Inge K Herrmann et al.
Nanoscale, 5(18), 8718-8723 (2013-08-01)
In a number of clinical conditions such as intoxication, bacteraemia or autoimmune diseases the removal of the disease-causing factor from blood would be the most direct cure. However, physicochemical characteristics of the target compounds limit the applicability of classical filtration
Vladimir Zlateski et al.
Bioconjugate chemistry, 25(4), 677-684 (2014-03-29)
In the pursuit of robust and reusable biocatalysts for industrial synthetic chemistry, nanobiotechnology is currently taking a significant part. Recently, enzymes have been immobilized on different nanoscaffold supports. Carbon coated metallic nanoparticles were found to be a practically useful support
Hideya Kawasaki et al.
Analytical chemistry, 84(21), 9268-9275 (2012-09-29)
Graphene-coated cobalt nanoparticles surface-functionalized with benzylamine groups (CoC-NH(2) nanomagnets) were shown to effectively enrich analytes for surface-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry (affinity SALDI-MS) analysis. These CoC-NH(2) nanomagnets are highly suited for use with affinity SALDI-MS because their mean diameter of
Questions
  1. Hi, we previously purchased this type of particle for our laboratory. For the purpose of weighing, I would like to inquire about its molecular weight or how much it weighs per mole. I really appreciate your help, thank you.
    1 answer
    1. Unfortunately, the molecular weight of this product is not determined.