Merck
797693
Sigma-Aldrich
2-Chloro-6-(trimethylsilyl)phenyl triflate
Synonim(y):
Garg 3-chlorobenzyne precursor
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12ClF3O3SSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
332.80
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Formularz
liquid
grupa funkcyjna
chloro
fluoro
triflate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
ClC1=C(OS(=O)(C(F)(F)F)=O)C([Si](C)(C)C)=CC=C1
InChI
1S/C10H12ClF3O3SSi/c1-19(2,3)8-6-4-5-7(11)9(8)17-18(15,16)10(12,13)14/h4-6H,1-3H3
Klucz InChI
QFWUIGWOSVHZMC-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Chlorosilyltriflate has been shown to be a useful precursor for the generation of a chlorobenzyne intermediate. The chlorobenzyne intermediate can be generated in the presence of Cesium or Potassium Fluoride and can be trapped with various dipolariphiles.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
The Garg group develops methods for the synthesis of natural products and pharmaceuticals. One key method pertains to heterocyclic arynes, such as indolynes and pyridynes, which are generated in situ from silyltriflate precursors under mild fluoride based reaction conditions.