Przejdź do
40346
Dichlorodifluoromethane solution
5000 μg/mL in methanol, certified reference material
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CCl2F2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.91
MDL number:
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
CofA
current certificate can be downloaded
packaging
ampule of 1 mL
concentration
5000 μg/mL in methanol
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
environmental
format
single component solution
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(Cl)Cl
InChI
1S/CCl2F2/c2-1(3,4)5
InChI key
PXBRQCKWGAHEHS-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
target_organs
Eyes
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
51.8 °F - closed cup
flash_point_c
11 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)