Merck
797332
Sigma-Aldrich
1,2-Bis[4-(bromomethyl)phenyl]-1,2-diphenylethene
Synonim(y):
1,1′-(1,2-Diphenyl-1,2-ethenediyl)bis[4-(bromomethyl)benzene], TPE-MB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C28H22Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
518.28
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
ciąg SMILES
BrCC(C=C1)=CC=C1/C(C2=CC=CC=C2)=C(C3=CC=CC=C3)/C4=CC=C(CBr)C=C4
InChI
1S/C28H22Br2/c29-19-21-11-15-25(16-12-21)27(23-7-3-1-4-8-23)28(24-9-5-2-6-10-24)26-17-13-22(20-30)14-18-26/h1-18H,19-20H2/b28-27+
Klucz InChI
GHZTXESUSOBGAM-BYYHNAKLSA-N
Zastosowanie
TPE-MB is an intermediate of aggregation-induced emission (AIE) material used in the synthesis of blue mitochondrial dyes for bio-imaging. TPE-MB may be used in the preparation of aggregation induced emission (AIE) probes for the fluorescence detection of mercury(II) and glutathione.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Label-free fluorescence detection of mercury (II) and glutathione based on Hg2+-DNA complexes stimulating aggregation-induced emission of a tetraphenylethene derivative.
Xu JP,et al.
Analyst, 3002-3007 null
Chris Wai Tung Leung et al.
Journal of the American Chemical Society, 135(1), 62-65 (2012-12-19)
Tracking the dynamics of mitochondrial morphology has attracted much research interest because of its involvement in early stage apoptosis and degenerative conditions. To follow this process, highly specific and photostable fluorescent probes are in demand. Commercially available mitochondria trackers, however
Label-free fluorescence detection of mercury (II) and glutathione based on Hg2+-DNA complexes stimulating aggregation-induced emission of a tetraphenylethene derivative.
Xu JP,et al.
Analyst null
Produkty
AIE Luminogens - Family of new materials with multifaceted functionalities. Find some representative applications of the AIEgens
AIE Luminogens - Rodzina nowych materiałów o różnorodnych funkcjach. Znajdź kilka reprezentatywnych zastosowań AIEgens
Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) to urządzenia półprzewodnikowe, które przekształcają energię elektryczną w światło. Diody OLED są uważane za technologię nowej generacji dla elastycznych wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i oświetlenia półprzewodnikowego, przyciągając intensywne zainteresowanie naukowe i przemysłowe.
Organic Light-emitting Diodes (OLEDs) are solid-state devices that transform electrical energy into light. OLEDs are considered the next generation technology for high-resolution flexible displays and solid state lighting, attracting intense scientific and industrial interest.