Merck
796603
Sigma-Aldrich
2,5-Dibromopyrazine
95% (GC)
Wybierz wielkość
1 G
186,00 zł
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
186,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H2Br2N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.88
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
186,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
95% (GC)
Formularz
solid
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrC1=CN=C(Br)C=N1
InChI
1S/C4H2Br2N2/c5-3-1-7-4(6)2-8-3/h1-2H
Klucz InChI
KIYKHEOWZLJZSB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1