Merck
796107
Sigma-Aldrich
Cerium iron oxide hydroxide
aqueous nanoparticle dispersion, <5 nm (DLS), 20% solids by weight, pH ~4.75
Synonim(y):
Cerium iron mixed metal oxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
CeFeHO4
Masa cząsteczkowa:
260.97
Kod UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.23
Formularz
dispersion
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
wielkość cząstki
<5 nm (DLS)
pH
~4.75
gęstość
1.23 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Materiał ten jest wysoce monodyspersyjny (wskaźnik polidyspersyjności <0,25) pod względem wielkości i kształtu oraz zapewnia znacznie lepszą reaktywność powierzchniową. Jest stabilny przy wysokiej gęstości zawiesiny, gdy jest stosowany w zalecanym zakresie pH (4,5 - 5,0). Zastosowania obejmują katalizę emisji, regenerację pułapek cząstek stałych w silnikach wysokoprężnych i katalizę utleniania.
Informacje prawne
Produkt Cerion, Inc
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
TiO2 wykazuje właściwości półprzewodnika o szerokim paśmie wzbronionym i memrystora elektronicznie, z wysoką nieprzezroczystością i absorpcją UV optycznie.
TiO2 exhibits wide band gap semiconductor and memristor properties electronically, with high opacity and UV absorbance optically.