Key Documents
795232
Sigma-Aldrich
1-Bromovinyl-1-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H9BBrNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.87
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Postać
solid
mp
153-158 °C
ciąg SMILES
C=C(Br)B1OC(CN(C)CC(O1)=O)=O
InChI
1S/C7H9BBrNO4/c1-5(9)8-13-6(11)3-10(2)4-7(12)14-8/h1,3-4H2,2H3
Klucz InChI
PZDXKEHNRTYTFO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
This MIDA Boronate building block has been used in highly chemoselective sequences toward the synthesis of 1; 1-disubstituted olefins.
(1-Bromovinyl)-MIDA boronate: a readily accessible and highly versatile building block for small molecule synthesis
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3