Merck
795151
Sigma-Aldrich
(S)-t-Bu-Quinox
97%
Synonim(y):
2-[(4S)-4-(1,1-dimethylethyl)-4,5-dihydro-2-oxazolyl]quinoline
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H18N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.33
Kod UNSPSC:
12352000
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
97%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Cross Couplings
mp
93-98 °C
ciąg SMILES
CC(C)(C)[C@@H](CO1)N=C1C2=NC3=CC=CC=C3C=C2
InChI
1S/C16H18N2O/c1-16(2,3)14-10-19-15(18-14)13-9-8-11-6-4-5-7-12(11)17-13/h4-9,14H,10H2,1-3H3/t14-/m1/s1
Klucz InChI
ZECIAWBAXVMXKI-CQSZACIVSA-N
Zastosowanie
Wykazano, że ligand wpływa na wysoką enancjoselektywność w asymetrycznej sprzężonej addycji kwasów boronowych do enonów w katalizie palladowej.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)