Merck
791822
Sigma-Aldrich
1,1-Dimethylbiguanide-13C4,15N5 hydrochloride
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 97% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C4H1115N5 HCl
Masa cząsteczkowa:
174.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
97% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
[15NH2][13C]([15NH][13C]([15N]([13CH3])[13CH3])=[15NH])=[15NH].Cl
InChI
1S/C4H11N5.ClH/c1-9(2)4(7)8-3(5)6;/h1-2H3,(H5,5,6,7,8);1H/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1;
Klucz InChI
OETHQSJEHLVLGH-GNXMHKIVSA-N
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)