Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CH13CO2(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.16
UNSPSC Code:
12352108
PubChem Substance ID:
MDL number:
eCl@ss:
32129103
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+1
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥99% (CP)
contains
10-50 ppm methyl ethyl hydroquinone as stabilizer
bp
145 °C (lit.)
density
0.901 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCO[13C](=O)C=C
InChI
1S/C7H12O2/c1-3-5-6-9-7(8)4-2/h4H,2-3,5-6H2,1H3/i7+1
InChI key
CQEYYJKEWSMYFG-CDYZYAPPSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?