Merck
730653
1-Octene-1-13C
99 atom % 13C
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=13CH2
Masa cząsteczkowa:
113.21
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
liquid
isotopic purity
99 atom % 13C
assay
99% (CP)
form
liquid
bp
122-123 °C (lit.)
mp
-101 °C (lit.)
density
0.721 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
SMILES string
CCCCCCC=[13CH2]
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3/i1+1
InChI key
KWKAKUADMBZCLK-OUBTZVSYSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
pictograms
FlameEnvironment
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
69.8 °F
flash_point_c
21 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)