Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4530,00 zł 3171,00 zł |
Informacje o tej pozycji
3171,00 zł
Cena katalogowa4530,00 złZaoszczędź 30%isotopic purity
≥99 atom % 13C
Quality Segment
assay
≥99% (CP)
contains
hydroquinone as stabilizer
impurities
≤5% water
refractive index
n20/D 1.4202 (lit.)
bp
139 °C (lit.)
mp
13 °C (lit.)
density
1.065 g/mL at 25 °C
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[13C](=O)C=C
InChI
1S/C3H4O2/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H,4,5)/i3+1
InChI key
NIXOWILDQLNWCW-LBPDFUHNSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99 atom % 13C, ≥99% (CP), contains hydroquinone as stabilizer | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C |
| assay ≥99% (CP) | assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay - |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+1 |
| isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| bp 139 °C (lit.) | bp 117-118 °C (lit.) | bp 141 °C (lit.) | bp 203 °C (lit.) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
119.3 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
48.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?