Merck
791024
Sigma-Aldrich
4-Bromobenzonitrile-(cyano-13C,15N)
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP)
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC6H4Br15N
Masa cząsteczkowa:
184.00
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
98 atom % 15N
Próba
98% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
BrC1=CC=C([13C]#[15N])C=C1
InChI
1S/C7H4BrN/c8-7-3-1-6(5-9)2-4-7/h1-4H/i5+1,9+1
Klucz InChI
HQSCPPCMBMFJJN-LXVSYVBZSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie. Aby uzyskać informacje na temat cen, dostępności i pakowania, prosimy o kontakt z Obsługą Klienta Stabilnych Izotopów.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)