Merck
790699
Sigma-Aldrich
(3S,4S)-(-)-2,5-Dimethyl-3,4-hexanediamine dihydrochloride
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C8H20N2 · 2HCl
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]/D -5.6°, c = 0.5% in methanol
mp
250-260 °C
ciąg SMILES
CC(C)[C@H](N)[C@@H](N)C(C)C.Cl.Cl
InChI
1S/C8H20N2.2ClH/c1-5(2)7(9)8(10)6(3)4;;/h5-8H,9-10H2,1-4H3;2*1H/t7-,8-;;/m0../s1
Klucz InChI
DBBIHMCJXWNFHF-FOMWZSOGSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)