Przejdź do
326356
Niobium(III) chloride 1,2-dimethoxyethane complex
Synonim(y):
Niobium trichloride 1,2-dimethoxyethane complex, Trichloro(1,2-dimethoxyethane)niobium
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NbCl3 · CH3OCH2CH2OCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.39
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
powder
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
core: niobium
concentration
30.6-33.5% (%Nb after ignition to oxide, gravimetric)
mp
230 °C (dec.) (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl[Nb](Cl)Cl.COCCOC
InChI
1S/C4H10O2.3ClH.Nb/c1-5-3-4-6-2;;;;/h3-4H2,1-2H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3
InChI key
SBSZUBUHOUKQMN-UHFFFAOYSA-K
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
215791510696406341
description
-
description
99%
description
anhydrous, powder, 99.995% trace metals basis
description
97%
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
mp
230 °C (dec.) (lit.)
mp
204.7 °C (lit.)
mp
204.7 °C (lit.)
mp
-
reaction suitability
core: niobium
reaction suitability
core: niobium
reaction suitability
core: niobium
reaction suitability
core: nickel, reagent type: catalyst
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
concentration
30.6-33.5% (%Nb after ignition to oxide, gravimetric)
concentration
-
concentration
-
concentration
-
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)