Merck
78953
Sigma-Aldrich
(R)-3-(Boc-amino)-2-methylpropionic acid
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
(R)-Boc-β2-Homoala-OH
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H17NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.24
Beilstein:
7202037
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
Postać
crystals
aktywność optyczna
[α]20/D −12±2°, c = 1% in DMF
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
88 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C[C@H](CNC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C9H17NO4/c1-6(7(11)12)5-10-8(13)14-9(2,3)4/h6H,5H2,1-4H3,(H,10,13)(H,11,12)/t6-/m1/s1
Klucz InChI
GDQRNRYMFXDGMS-ZCFIWIBFSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)