Merck
78927
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-1-Phenyl-2-propanol
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonim(y):
(S)-(+)-α-Methylphenethyl alcohol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H12O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
136.19
Beilstein:
2553541
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (sum of enantiomers, GC)
Postać
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D +41±1°, c = 5.3% in benzene
czystość optyczna
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
współczynnik refrakcji
n20/D 1.521
tw
95-97 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
0.993 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
C[C@H](O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H12O/c1-8(10)7-9-5-3-2-4-6-9/h2-6,8,10H,7H2,1H3/t8-/m0/s1
Klucz InChI
WYTRYIUQUDTGSX-QMMMGPOBSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)