Key Documents
779482
1-Azido-4-iodobenzene solution
0.5 M in tert-butyl methyl ether, ≥95% (HPLC)
Synonim(y):
4-Iodophenyl azide solution
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Postać
solution
stężenie
0.5 M in tert-butyl methyl ether
zanieczyszczenia
≤2.0% water
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Ic1ccc(cc1)N=[N+]=[N-]
InChI
1S/C6H4IN3/c7-5-1-3-6(4-2-5)9-10-8/h1-4H
Klucz InChI
FJOKWWVZXVTOIR-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-27.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
-33 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)