Merck
779407
Sigma-Aldrich
4-Pentyn-1-amine
≥92.0%
Synonim(y):
1-Amino-4-pentyne, 4-Pentynylamine, 5-Amino-1-pentyne
About This Item
Wzór liniowy:
H2NCH2CH2C≡CH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
83.13
Beilstein:
2232239
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥92.0%
Postać
liquid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
gęstość
0.859 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCCC#C
InChI
1S/C5H9N/c1-2-3-4-5-6/h1H,3-6H2
Klucz InChI
LMDDPGHBJXJGAC-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
FlameCorrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 - 59.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
10 - 15 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Nicolò Mauro et al.
International journal of pharmaceutics, 555, 207-219 (2018-11-21)
The extremely complex tumor microenvironment (TME) in humans is the major responsible for the therapeutic failure in cancer nanomedicine. A new concept of disease-driven nanomedicine, henceforth named "Theranomics", which attempts to target cancer cells and TME on the whole, represents