Merck
778028
Sigma-Aldrich
Succinic anhydride-2-13C
99 atom % 13C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC3H4O3
Masa cząsteczkowa:
101.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99%
Postać
solid
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
O=C(O1)C[13CH2]C1=O
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2/i1+1
Klucz InChI
RINCXYDBBGOEEQ-OUBTZVSYSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1