Merck
606138
Sigma-Aldrich
Isobutyric acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonim(y):
2-Methylpropionic acid-1-13C
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH(CH3)13CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
89.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
51113400
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
Próba
99% (CP)
tw
153-154 °C (lit.)
mp
-47 °C (lit.)
gęstość
0.95 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
CC(C)[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3(2)4(5)6/h3H,1-2H3,(H,5,6)/i4+1
Klucz InChI
KQNPFQTWMSNSAP-AZXPZELESA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
131.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
55 °C - closed cup