Merck
777706
Sigma-Aldrich
4-(Difluoromethoxy)-3-hydroxybenzaldehyde
95%
Synonim(y):
3-Hydroxy-4-difluoromethoxybenzaldehyde
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H6F2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
95%
Formularz
solid
mp
85-90 °C
ciąg SMILES
FC(F)OC1=C(O)C=C(C([H])=O)C=C1
InChI
1S/C8H6F2O3/c9-8(10)13-7-2-1-5(4-11)3-6(7)12/h1-4,8,12H
Klucz InChI
ZLIKNROJGXXNJG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)